Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42003-1G OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA 294 EUR
APOSOR42003-1G APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09029838
CAS Number: 40492-52-2