5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrO₂ Punto di ebollizione: 85…86 °C/1mmHg Densità: 1,669 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005821 CAS Number: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |