Stampa…
3-(1-Piperazino)propionitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4194-10G OR4194-2G
APOSOR4194-10GEA 184 EUR
APOSOR4194-10G APOSOR4194-2G
3-(1-Piperazino)propionitrile 97%
3-(1-Piperazino)propionitrile
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093566
CAS Number: 34064-86-3