4-Phenylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4179-10G
OR4179-5G
OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA
66.7
EUR
APOSOR4179-10G
APOSOR4179-5G
APOSOR4179-1G
4-Phenylpiperidine 97%
4-Phenylpiperidine
Formula:
C₁₁H₁₅N Punto di ebollizione: 255…257 °C/727mmHg Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006002 CAS Number: 771-99-3 EINECS: 212-243-1 |