Stampa…
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 43.7 EUR
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033058
CAS Number: 3243-42-3