Stampa…
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4157-1G OR4157-2G OR4157-5G
APOSOR4157-1GEA 92.8 EUR
APOSOR4157-1G APOSOR4157-2G APOSOR4157-5G
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093551
CAS Number: 496808-02-7