Stampa…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 94.5 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190246
CAS Number: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III