5-Hydroxymethyluracil
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formula:
C₅H₆N₂O₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006070 CAS Number: 4433-40-3 EINECS: 224-636-5 |