Stampa…
Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-Formyluracil
OR4144-1G OR4144-250MG
APOSOR4144-1GEA 0 EUR
APOSOR4144-1G APOSOR4144-250MG
Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Uracil-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,10 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192185
CAS Number: 1195-08-0