2-Aminophenyl phenyl sulphide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4141-25G
OR4141-100G
OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA
63.8
EUR
APOSOR4141-25G
APOSOR4141-100G
APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formula:
C₁₂H₁₁NS Punto di fusione: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00190139 CAS Number: 1134-94-7 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |