Stampa…
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Morpholinobenzonitrile, 2-(Morpholin-4-yl)benzonitrile
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,2258 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313390
CAS Number: 204078-32-0