Stampa…
Methyl nicotinoylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 29.2 EUR
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Formula: C₉H₉NO₃
Peso molecolare: 179,175 g/mol
Punto di fusione: 34…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216524
CAS Number: 54950-20-8