Stampa…
1,3,5-Tribromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 42.3 EUR
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzene
1,3,5-Tribromobenzene
Formula: C₆H₃Br₃
Peso molecolare: 314,8 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C
Punto di fusione: 117…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000080
CAS Number: 626-39-1
EINECS: 210-947-3