Stampa…
3-Pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formula: C₅H₆BNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674177
CAS Number: 1692-25-7