Stampa…
4-Iodosalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
OR41184-25G OR41184-5G OR41184-100G
APOSOR41184-25GEA 200 EUR
APOSOR41184-25G APOSOR41184-5G APOSOR41184-100G
4-Iodosalicylic acid 98%
4-Iodosalicylic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Peso molecolare: 264,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061127
CAS Number: 16870-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III