Stampa…
2,5-Dibromophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR41182-1G OR41182-25G OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA 14.7 EUR
APOSOR41182-1G APOSOR41182-25G APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 293,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664691
CAS Number: 203314-28-7