Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 17.6 EUR
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Peso molecolare: 247,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659504
CAS Number: 884495-14-1