Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-Boc-phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4-tert-Butoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid tert-Butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester
OR4118-1G OR4118-5G
APOSOR4118-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4118-1G APOSOR4118-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₅BO₄
Peso molecolare: 304,1890 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453055
CAS Number: 850568-72-8