Stampa…
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 180 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114213
CAS Number: 3543-01-9