Stampa…
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 187 EUR
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
Peso molecolare: 139,54 g/mol
Punto di fusione: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09607731
CAS Number: 939986-65-9