Stampa…
Bromocyclobutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutyl bromide
OR41168-25G OR41168-5G
APOSOR41168-25GEA 43.7 EUR
APOSOR41168-25G APOSOR41168-5G
Bromocyclobutane 98%
Bromocyclobutane
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001317
CAS Number: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II