Stampa…
1,3-Dioxan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 161 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 135 °C/3,75mmHg
Punto di fusione: 48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010440
CAS Number: 2453-03-4