Stampa…
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41149-1G OR41149-5G OR41149-25G
APOSOR41149-1GEA 75.7 EUR
APOSOR41149-1G APOSOR41149-5G APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,0200 g/mol
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226870
CAS Number: 214342-63-9