Stampa…
4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR41147-10G OR41147-1G OR41147-5G
APOSOR41147-10GEA 98.9 EUR
APOSOR41147-10G APOSOR41147-1G APOSOR41147-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01687226
CAS Number: 1198-97-6