Stampa…
2,6-Dimethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41144-25G OR41144-5G
APOSOR41144-25GEA 161 EUR
APOSOR41144-25G APOSOR41144-5G
2,6-Dimethylbenzoic acid
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/17mmHg
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002483
CAS Number: 632-46-2
EINECS: 211-177-0