Stampa…
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 170 EUR
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Formula: C₈H₆BrN₃
Peso molecolare: 224,0573 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909648
CAS Number: 64874-38-0