Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR41128-10G
OR41128-25G
OR41128-5G
APOSOR41128-10GEA
111
EUR
APOSOR41128-10G
APOSOR41128-25G
APOSOR41128-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01975194 CAS Number: 25940-35-6 |