Stampa…
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 478 EUR
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213156
CAS Number: 156973-09-0