Stampa…
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR41118-1G OR41118-250MG
APOSOR41118-1GEA 473 EUR
APOSOR41118-1G APOSOR41118-250MG
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743416
CAS Number: 394223-19-9