Stampa…
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.1 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00967074
CAS Number: 2703-17-5