Stampa…
N-Benzyl-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4110-1G OR4110-5G
APOSOR4110-1GEA 58 EUR
APOSOR4110-1G APOSOR4110-5G
N-Benzyl-2-chloroacetamide
N-Benzyl-2-chloroacetamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084929
CAS Number: 2564-06-9