Stampa…
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-10G OR41055-5G
APOSOR41055-10GEA 329 EUR
APOSOR41055-10G APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 268,11 g/mol
Punto di fusione: 178…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094942
CAS Number: 103858-53-3