Stampa…
5-Bromo-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 136 EUR
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037882
CAS Number: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III