1-Adamantyl methacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 113 °C/3mmHg Densità: 1,0495 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08703330 CAS Number: 16887-36-8 |