Stampa…
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR41026-100G OR41026-25G
APOSOR41026-100GEA 54.4 EUR
APOSOR41026-100G APOSOR41026-25G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C18H12BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977305
CAS Number: 1153-85-1