Stampa…
Triphenylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
OR41025-25G OR41025-5G OR41025-10G
APOSOR41025-25GEA 321 EUR
APOSOR41025-25G APOSOR41025-5G APOSOR41025-10G
Triphenylene 97%
Triphenylene
Formula: C₁₈H₁₂
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Punto di ebollizione: 438 °C
Punto di fusione: 195…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001108
CAS Number: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III