Stampa…
3,4'-Biphthalic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,3,4-biphenyl tetracarboxylic dianhydride, a-BPDA, Diphenyl-2,3,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Formula: C₁₆H₆O₆
Punto di fusione: 195…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030654
CAS Number: 36978-41-3