1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G
OR41018-25G
OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA
234
EUR
APOSOR41018-100G
APOSOR41018-25G
APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₃BN₂O₃ Peso molecolare: 278,1550 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16556148 CAS Number: 1003846-21-6 |