Stampa…
3-Methylmorpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41010-1G OR41010-5G
APOSOR41010-1GEA 102 EUR
APOSOR41010-1G APOSOR41010-5G
3-Methylmorpholine 97%
3-Methylmorpholine
Formula: C5H11NO
Peso molecolare: 101,1469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09054773
CAS Number: 42185-06-8