Stampa…
Methyl-3-nitrosalicylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 109 EUR
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylate
Methyl-3-nitrosalicylate
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197.15 g/mol
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272263
CAS Number: 22621-41-6