Stampa…
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 43.5 EUR
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 153…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016611
CAS Number: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4