Stampa…
4-Chloro-6-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR41005-1G OR41005-5G
APOSOR41005-1GEA 326 EUR
APOSOR41005-1G APOSOR41005-5G
4-Chloro-6-methylquinoline
4-Chloro-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684204
CAS Number: 18436-71-0