Stampa…
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 192 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067937
CAS Number: 175201-77-1