Stampa…
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(N,N-Dipropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 23.4 EUR
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₂₀BNO₃
Peso molecolare: 249,1100 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659889
CAS Number: 850567-39-4