Stampa…
2-(Methylthio)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Mehtylthio)thiophene
OR4091-10G OR4091-5G OR4091-1G
APOSOR4091-10GEA 164 EUR
APOSOR4091-10G APOSOR4091-5G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Formula: C₅H₆S₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052382
CAS Number: 5780-36-9