Stampa…
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 261 EUR
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formula: C₃HBrCl₂N₂
Punto di fusione: 215…223 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067894
CAS Number: 16076-27-0