Stampa…
Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40803-250MG OR40803-100MG OR40803-1G
APOSOR40803-250MGEA 261 EUR
APOSOR40803-250MG APOSOR40803-100MG APOSOR40803-1G
Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Isothiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834765
CAS Number: 4576-90-3