Isothiazolin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isothiazol-3(2H)-one
OR40800-1G
OR40800-250MG
APOSOR40800-1GEA
159
EUR
APOSOR40800-1G
APOSOR40800-250MG
Isothiazolin-3-one
Isothiazolin-3-one
Formula:
C₃H₃NOS Peso molecolare: 101,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09834764 CAS Number: 1003-07-2 |