Stampa…
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR40788-100G OR40788-500G
APOSOR40788-100GEA 39.3 EUR
APOSOR40788-100G APOSOR40788-500G
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Formula: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 197,02 g/mol
Punto di fusione: 132…136 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003190
CAS Number: 118-52-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II