3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40783-25G
OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA
105
EUR
APOSOR40783-25G
APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Formula:
C₉H₉ClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043504 CAS Number: 3284-79-5 |